3,6-Difluorosalicylic acid ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32209.03EA 2520 DKK
H32209.03
3,6-Difluorosalicylic acid ≥97%
3,6-Difluorosalicylic acid
Formel: C₇H₄F₂O₃
Molekylvægt: 174,10 g/mol
Smeltepunkt: 150…154 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08275285
CAS-nummer: 749230-37-3