N,N-Diisopropylethylenediamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L04765.18EA 1760 DKK
L04765.18 L04765.09
N,N-Diisopropylethylenediamine 97%
N,N-Diisopropylethylenediamine
Formel: C₈H₂₀N₂
Molekylvægt: 144,26 g/mol
Kogepunkt: 170 °C
Massefylde: 0,828
Flammepunkt: 54 °C (129 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015015
CAS-nummer: 121-05-1
EINECS: 204-447-4
ADR: 3,III