2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MOLE11580911-5GEA 442 DKK
MOLE11580911-5G
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molekylvægt: 165,19 g/mol
MDL Number: MFCD00020183
CAS-nummer: 6375-17-3
EINECS: 228-934-6