2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC13348010EA 3930 DKK
EHERC13348010
2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide
2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide
Formel: C₁₁H₁₄ClNO
Molekylvægt: 211,6880 g/mol
MDL Number: MFCD00267498
CAS-nummer: 32428-71-0