D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MOLEM57712989EA 684 DKK
MOLEM57712989
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Formel: C₈H₉NO₃
Molekylvægt: 167,16
MDL Number: MFCD00004262
CAS-nummer: 22818-40-2
EINECS: 245-247-7