D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L07190.06EA 197 DKK
L07190.06 L07190.14
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine ≥98%
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Formel: C₈H₉NO₃
Molekylvægt: 167,16
Smeltepunkt: ∼ 240 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004262
CAS-nummer: 22818-40-2
EINECS: 245-247-7