4-Methyl-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
ACRO206970010EA
586
DKK
ACRO206970010
ACRO206970250
ACRO206970050
4-Methyl-1H-pyrazole 97%
4-Methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₆N₂ Molekylvægt: 82,11 Kogepunkt: 99…100 °C (6 mmHg) Massefylde: 0,99 g/cm³ Flammepunkt: 96 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005245 CAS-nummer: 7554-65-6 EINECS: 231-445-0 UN nummer: 1760 ADR: 8,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4920 to 1.4980 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |