cis-2,6-Dimethylpiperidine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
TCIAD1198-25MLEA
247
DKK
TCIAD1198-25ML
TCIAD1198-100ML
TCIAD1198-500ML
cis-2,6-Dimethylpiperidine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
cis-2,6-Dimethylpiperidine
Formel:
C₇H₁₅N Molekylvægt: 113,20 g/mol Kogepunkt: 127°C Flammepunkt: 12°C |
MDL Number:
MFCD00066304 CAS-nummer: 766-17-6 UN nummer: 2733 ADR: 3,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |