3,3-Dimethylpiperidine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H25753.03EA 3770 DKK
H25753.03 H25753.MD H25753.06
3,3-Dimethylpiperidine 95%
3,3-Dimethylpiperidine
Formel: C₇H₁₅N
Kogepunkt: 134…136 °C
Massefylde: 0,81
Flammepunkt: 26 °C (79 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005995
CAS-nummer: 1193-12-0
EINECS: 214-767-6
ADR: 3,III