1,2-Pentadiene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAP0805-1GEA 2720 DKK
TCIAP0805-1G TCIAP0805-5G
1,2-Pentadiene ≥95.0% (by GC)
1,2-Pentadiene
Formel: C₅H₈
Kogepunkt: 45°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039943
CAS-nummer: 591-95-7
EINECS: 209-737-4
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/71/28991471.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %