2-Methyl-1,4-pentadiene ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAM0616-1MLEA 723 DKK
TCIAM0616-1ML TCIAM0616-5ML
2-Methyl-1,4-pentadiene ≥99.0% (by GC)
2-Methyl-1,4-pentadiene
Formel: C₆H₁₀
Kogepunkt: 57°C
Flammepunkt: -3°C
MDL Number: MFCD00008601
CAS-nummer: 763-30-4
EINECS: 212-109-2
UN nummer: 2461
ADR: 3,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/77/28974077.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %