Aluminium antimonide ≥99.99% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
43455.06EA 2330 DKK
43455.06 43455.14
Aluminium antimonide ≥99.99% (metals basis)
Aluminium antimonide
In semiconductor technology
Formel: AlSb
Molekylvægt: 148,73 g/mol
Smeltepunkt: 1050 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014154
CAS-nummer: 25152-52-7
EINECS: 246-667-3
UN nummer: 1549
ADR: 6.1,III