Tetrabutylammoniumhydroxid 55% (w/w) i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
16198.30EA
3070
DKK
16198.30
16198.A1
16198.06
16198.18
Tetrabutylammoniumhydroxid 55% (w/w) i vandigopløsning
Tetrabutylammonium hydroxide
As a reagent for ion-pair extractions
Formel:
C₁₆H₃₇NO Molekylvægt: 259,48 g/mol Massefylde: 0,97 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009425 CAS-nummer: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN nummer: 3267 ADR: 8,II |