2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAM1714-5GEA 181 DKK
TCIAM1714-5G TCIAM1714-25G
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₇H₁₅BO₃
Molekylvægt: 158,01 g/mol
Flammepunkt: 42°C
MDL Number: MFCD03093086
CAS-nummer: 1195-66-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/33/28976033.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %