2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L19056.06EA 405 DKK
ABCRAB165343.0005 L19056.06 L19056.14
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97%
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₇H₁₅BO₃
Molekylvægt: 158,01 g/mol
Kogepunkt: 120 °C (228 mmHg)
Massefylde: 0,966
Flammepunkt: 46 °C (114 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093086
CAS-nummer: 1195-66-0
ADR: 3,III