2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAI0658-100GEA 1270 DKK
TCIAI0658-100G TCIAI0658-25G TCIAI0658-5G
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₉H₁₉BO₃
Molekylvægt: 186,06 g/mol
Kogepunkt: 80°C
Flammepunkt: 37°C
MDL Number: MFCD00192241
CAS-nummer: 61676-62-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/35/28972535.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %