2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32706.03EA 2100 DKK
H32706.03 H32706.MD
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole
Formel: C₉H₉F₃O
Molekylvægt: 190,16
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832284
CAS-nummer: 1017778-02-7
EINECS: 000-000-0
UN nummer: 0000