4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile 97%, JRD
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H31690.03EA 1350 DKK
H31690.03 H31690.MD
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile 97%, JRD
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₈H₄F₃NO
Molekylvægt: 187,12 g/mol
Smeltepunkt: 41…43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832366
CAS-nummer: 1017779-49-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III