3-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propionic acid 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H34208.03EA
912
DKK
H34208.03
H34208.09
3-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propionic acid
Formel:
C₁₂H₁₆O₅ Molekylvægt: 240,26 g/mol Smeltepunkt: 140…144 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00045944 CAS-nummer: 74737-05-6 EINECS: 277-978-2 |