3-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)propionic acid ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33230.03EA 342 DKK
H33230.03
3-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)propionic acid ≥97%
3-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)propionic acid
Formel: C₁₂H₁₆O₅
Molekylvægt: 240,26 g/mol
Smeltepunkt: 70…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002773
CAS-nummer: 33130-04-0
EINECS: 251-389-0