3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H34405.03EA 429 DKK
H34405.03 H34405.09
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₄
Molekylvægt: 210,23
Smeltepunkt: 56…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00598205
CAS-nummer: 22174-29-4