3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H34491.09EA 1860 DKK
H34491.09 H34491.06
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₄
Molekylvægt: 210,23
Smeltepunkt: 58…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00029821
CAS-nummer: 10538-48-4