3-(2-Ethoxyphenyl)propionic acid 96%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33569.14EA 1930 DKK
H33569.14
3-(2-Ethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2-Ethoxyphenyl)propionic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Molekylvægt: 194,23 g/mol
Smeltepunkt: 77…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016549
CAS-nummer: 220285-28-9