Pentachlorothioanisole
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC15120000EA
1240
DKK
EHERC15120000
Pentachlorothioanisole
Pentachlorothioanisole
Formel:
C₇H₃Cl₅S |
MDL Number:
MFCD00013622 CAS-nummer: 1825-19-0 EINECS: 217-363-8 |