2,4,5-Trichlorothioanisole ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAT0729-10GEA 1150 DKK
TCIAT0729-10G
2,4,5-Trichlorothioanisole ≥99.0% (by GC)
2,4,5-Trichlorothioanisole
Formel: C₇H₅Cl₃S
MDL Number: MFCD00044426
CAS-nummer: 4163-78-4
EINECS: 224-009-6
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/78/28994878.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 60.0 to 62.0 deg-C