3,6-Dichloropicolinic acid
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC11690000EA 1120 DKK
EHERC11690000
3,6-Dichloropicolinic acid
3,6-Dichloropicolinic acid
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Molekylvægt: 192,00
MDL Number: MFCD00078655
CAS-nummer: 1702-17-6
EINECS: 216-935-4