3,6-Dichloropicolinic acid 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H27146.06EA
4160
DKK
H27146.06
H27146.03
3,6-Dichloropicolinic acid 96%
3,6-Dichloropicolinic acid
Formel:
C₆H₃Cl₂NO₂ Molekylvægt: 192,00 Smeltepunkt: ∼ 150 °C (dec.) Flammepunkt: >100 °C (212 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00078655 CAS-nummer: 1702-17-6 EINECS: 216-935-4 |