Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine 95%, stænger
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H25889.03EA 1260 DKK
H25889.03
Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine 95%, stænger
Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine
Formel: C₁₄H₁₄ClP
Molekylvægt: 248,69
Kogepunkt: 180…184 °C (10 mmHg)
Massefylde: 1,159
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01630844
CAS-nummer: 1019-71-2
EINECS: 000-000-0
UN nummer: 1760
ADR: 8,II