Chlorobis(4-chlorophenyl)phosphine ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H25886.03EA
1940
DKK
H25886.03
H25886.06
Chlorobis(4-chlorophenyl)phosphine ≥97%
Chlorobis(4-chlorophenyl)phosphine
Formel:
C₁₂H₈Cl₃P Molekylvægt: 289,53 g/mol Kogepunkt: 184…186 °C (2,5 mmHg) Smeltepunkt: 52…53 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09909564 CAS-nummer: 13685-26-2 EINECS: 000-000-0 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |