Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine 98%, stænger
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H25890.03EA 1130 DKK
H25890.03 H25890.06
Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine 98%, stænger
Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine
Formel: C₁₄H₁₄ClP
Molekylvægt: 248,688 g/mol
Kogepunkt: 174…178 °C (3 mmHg)
Smeltepunkt: 57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038733
CAS-nummer: 36042-94-1
EINECS: 000-000-0
UN nummer: 1760
ADR: 8,II