3-Isopropylphenylboronic acid ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L15530.03EA
1620
DKK
L15530.03
L15530.MD
3-Isopropylphenylboronic acid ≥99%
3-Isopropylphenylboronic acid
Formel:
C₉H₁₃BO₂ Molekylvægt: 164,01 g/mol Smeltepunkt: ∼ 75…80 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01074634 CAS-nummer: 216019-28-2 |