2-Isopropylphenylboronic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L20110.MDEA
769
DKK
L20110.MD
L20110.06
L20110.03
2-Isopropylphenylboronic acid ≥97%
2-Isopropylphenylboronic acid
Formel:
C₉H₁₃BO₂ Molekylvægt: 164,01 Smeltepunkt: 85…86 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03411937 CAS-nummer: 89787-12-2 EINECS: 000-000-0 |