5-tert-Butyl-o-anisidine ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H55019.06EA 381 DKK
H55019.06 H55019.14
5-tert-Butyl-o-anisidine ≥97%
5-tert-Butyl-o-anisidine
Formel: C₁₁H₁₇NO
Molekylvægt: 179,26
Kogepunkt: 204…208 °C
Smeltepunkt: 29…30 °C
Massefylde: 0,988
Flammepunkt: 113 °C (235 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026299
CAS-nummer: 3535-88-4