Di-n-octyl phthalate, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
31301-250MGEA 352 DKK
31301-250MG
Di-n-octyl phthalate, Supelco®
Di-n-octyl phthalate
Formel: C₂₄H₃₈O₄
Molekylvægt: 390,56 g/mol
MDL Number: MFCD00015292
CAS-nummer: 117-84-0
EINECS: 204-214-7