Di-n-octyl phthalate
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC16175000EA 572 DKK
EHERC16175000
Di-n-octyl phthalate
Di-n-octyl phthalate
Formel: C₂₄H₃₈O₄
Molekylvægt: 390,56 g/mol
MDL Number: MFCD00015292
CAS-nummer: 117-84-0
EINECS: 204-214-7