Diisopropyl phthalate
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC16173700EA
943
DKK
EHERC16173700
Diisopropyl phthalate
Diisopropyl phthalate
Formel:
C₁₄H₁₈O₄ Molekylvægt: 250,2903 g/mol |
MDL Number:
MFCD00053717 CAS-nummer: 605-45-8 EINECS: 210-086-3 |