Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAE0319-500MLEA 304 DKK
TCIAE0319-500ML TCIAE0319-25ML
Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99.0% (by GC)
Ethyl-3-ethoxypropionate
Formel: C₇H₁₄O₃
Molekylvægt: 146,19 g/mol
Kogepunkt: 170°C
Flammepunkt: 49°C
MDL Number: MFCD00051356
CAS-nummer: 763-69-9
EINECS: 212-112-9
UN nummer: 3272
ADR: 3,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/52/28967852.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %