Ethyl-3-ethoxypropionate 99+% stabilised, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO269490100EA 2490 DKK
ACRO269490100 ACRO269490025 ACRO269490010
Ethyl-3-ethoxypropionate 99+% stabilised, ren
Ethyl-3-ethoxypropionate
Formel: C₇H₁₄O₃
Molekylvægt: 146,19 g/mol
Kogepunkt: 170 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –75 °C
Massefylde: 0,949 g/cm³
Flammepunkt: 59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051356
CAS-nummer: 763-69-9
EINECS: 212-112-9
UN nummer: 3272
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 50 to 100 ppm BHT