4,4'-Dichloro-trans-stilbene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAD3063-1GEA
2190
DKK
TCIAD3063-1G
TCIAD3063-250MG
4,4'-Dichloro-trans-stilbene ≥98.0% (by GC)
4,4'-Dichloro-trans-stilbene
Formel:
C₁₄H₁₀Cl₂ Kogepunkt: 230°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
CAS-nummer:
1657-56-3 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Gray to Dark blue powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 175.0 to 179.0 deg-C |