Bromomethyl methyl ether tech. 90%, Technical Grade
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L09837.06EA 490 DKK
L09837.06
Bromomethyl methyl ether tech. 90%, Technical Grade
Bromomethyl methyl ether
Formel: C₂H₅BrO
Molekylvægt: 124,97 g/mol
Kogepunkt: 86…87 °C
Massefylde: 1,531
Flammepunkt: 26 °C (78 °F)
MDL Number: MFCD00000171
CAS-nummer: 13057-17-5
UN nummer: 1992
ADR: 3,II