Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A10640.30EA
2470
DKK
A10640.30
A10640.18
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) 99%
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti)
Formel:
C₂H₅NO Molekylvægt: 59,07 g/mol Kogepunkt: 115…117 °C Massefylde: 0,969 Flammepunkt: 36 °C (96 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002124 CAS-nummer: 107-29-9 EINECS: 203-479-6 UN nummer: 2332 ADR: 3,III |