2,4-Diaminoquinazoline ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L13783.03EA
761
DKK
L13783.03
L13783.06
2,4-Diaminoquinazoline ≥98%
2,4-Diaminoquinazoline
Formel:
C₈H₈N₄ Smeltepunkt: 254…258 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00236032 CAS-nummer: 1899-48-5 |