2,4-Diaminoquinazoline ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L13783.03EA 799 DKK
L13783.03 L13783.06
2,4-Diaminoquinazoline ≥98%
2,4-Diaminoquinazoline
Formel: C₈H₈N₄
Molekylvægt: 160,18 g/mol
Smeltepunkt: 254…258 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236032
CAS-nummer: 1899-48-5