4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOMM0386.01EA 14540 DKK
PROOMM0386.01
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formel: C₁₀H₁₀ClN₃O₂
Molekylvægt: 239,66 g/mol
MDL Number: MFCD00051734
CAS-nummer: 23680-84-4
EINECS: 245-821-7