2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H50377.03EA 2300 DKK
H50377.03 H50377.06
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride ≥97%
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
Formel: C₆H₃ClN₂O₂S₂
Molekylvægt: 234,68 g/mol
Smeltepunkt: 145…147 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068049
CAS-nummer: 73713-79-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,III