4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H56306.03EA
458
DKK
H56306.03
H56306.14
H56306.06
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formel:
C₆H₂Br₂N₂S Molekylvægt: 293,97 g/mol Smeltepunkt: 186…190 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00658844 CAS-nummer: 15155-41-6 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |