N-Fmoc-glycine
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
04-12-1001-25EA
414
DKK
04-12-1001-25
04-12-1001-100
N-Fmoc-glycine
N-Fmoc-glycine
Formel:
C₁₇H₁₅NO₄ Molekylvægt: 297,3 g/mol |
MDL Number:
MFCD00037140 CAS-nummer: 29022-11-5 EINECS: 249-373-3 |