Thiophene-2-carboxaldoxime ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L10961.14EA
1880
DKK
L10961.14
L10961.06
Thiophene-2-carboxaldoxime ≥98%
Thiophene-2-carboxaldoxime
Formel:
C₅H₅NOS Molekylvægt: 127,17 g/mol Smeltepunkt: 132…136 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00022509 CAS-nummer: 29683-84-9 EINECS: 249-778-5 |