Thiophene-2-methylamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11700.22EA 5380 DKK
A11700.22 A11700.14 A11700.06
Thiophene-2-methylamine 97%
Thiophene-2-methylamine
Formel: C₅H₇NS
Molekylvægt: 113,19 g/mol
Kogepunkt: 85…88 °C (14 mmHg)
Massefylde: 1,100
Flammepunkt: 73 °C (163 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005460
CAS-nummer: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6
ADR: 8,III