Thiophene-2-methylamine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO205571000EA 3760 DKK
ACRO205571000 ACRO205570250
Thiophene-2-methylamine 95%
Thiophene-2-methylamine
Formel: C₅H₇NS
Molekylvægt: 113,19 g/mol
Kogepunkt: 95…99 °C (28 mmHg)
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005460
CAS-nummer: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6
UN nummer: 2735
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %