Thiophene-2-ethylamine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A10920.14EA
5670
DKK
A10920.14
A10920.03
A10920.06
Thiophene-2-ethylamine 98%
Thiophene-2-ethylamine
Formel:
C₆H₉NS Molekylvægt: 127,21 Kogepunkt: 201 °C Massefylde: 1,087 Flammepunkt: 87 °C (188 °F) |
MDL Number:
MFCD00051495 CAS-nummer: 30433-91-1 EINECS: 250-196-9 ADR: 8,III |